Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™ pH-Elektrode
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit der Thermo Scientific™ Orion™ 8135BNUWP ROSS Ultra™ pH-Hochleistungs-Kombinationselektrode mit Epoxidschaft können Sie pH-Werte präzise bestimmen. Ihre ergonomische Flachspitze misst den pH-Wert weicher, feuchter fester und halbfester Oberflächen und kleiner Proben in Mikro-Probengefäßen.
Inhalt:
- 1 m langes Kabel
Erforderlich:
- pH-Puffer (pH-Wert 7 ± 1 bis 3 pH-Einheiten), Becher, Kunststoff oder Glas
- Magnetrührer oder Orion Rührsonde
- Destilliertes oder deionisiertes Wasser
Kompatibel mit:
Der BNWP-Anschluss ist kompatibel mit allen Standard-BNC-Anschlüssen sowohl an Messgeräten der Thermo Scientific™ Orion Star™ Serie als auch an Messgeräten anderer Anbieter.
Empfohlen für:
- Misst den pH-Wert weicher und feuchter fester und halbfester Oberflächen wie Agar-Gelplatten, Fleisch, Brotteig und ähnlichen Proben
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Ultra pH-Elektrode |
| Anschlusstypen | WPBNC |
| Diaphragma | Glasfaser |
| Material | Epoxidschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C bis 100 °C |
| Typ | pH-Elektrode |
| Elektrode | Kombinationselektrode mit Epoxydharzschaft und Flachspitze; 20 x 12 mm |
| Art der Fülllösung | 3 M KCl |
| Internes Bezugssystem | ROSS |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkte auf mit dieser Aussage verbundenen Webseiten.