Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Orion 9103BNWP pH-Kombinationselektrode besitzt ein Silber/Silberchlorid-Bezugssystem, das wegen seiner Genauigkeit und seines breiten Temperaturbereichs häufig eingesetzt wird.
Im Lieferumfang enthalten:
- 60 ml-Flasche Orion-Fülllösung, 900011
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Mit wasserdichtem Anschluss |
| Anschlusstypen | BNC, wasserdicht |
| Diaphragma | Keramik |
| Material | Glasschaft |
| pH-Bereich | 0 bis 14 |
| Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 90 °C° |
| Typ | Kombination Ag/AgCl pH-Elektrode, Glaskörper, wasserfestes BNC-Verbindungsstück |
| Art der Fülllösung | 4M KCl mit Ag / AgCl |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Standard-pH-Messgerät, BNC-Anschluss |
| Internes Bezugssystem | Ag/AgCl |
| Mehr anzeigen |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche Einschränkungen für den Käufer, das/die Produkt/e nur zu internen Forschungszwecken zu verwenden, gelten nicht für Produkt/e auf Webseiten mit dieser Erklärung.