Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3140 COD Kolorimeter
Artikelnummer. 15974002
Change view
Click to view available options
Typ:
COD-Kolorimeter
Enthält:
Kolorimeter mit Feldkoffer, Batterien und Literatur
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Reagenzien: CODL00, CODL150, CODH00, CODM150, CODHP0, CODH150; Thermoreaktor: COD165.
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Enthält Zur Verwendung mit (Anwendung) unitSize
15974002 COD-Kolorimeter Kolorimeter mit Feldkoffer, Batterien und Literatur Reagenzien: CODL00, CODL150, CODH00, CODM150, CODHP0, CODH150; Thermoreaktor: COD165. 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15974002 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. AQ3140
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses COD-Kolorimeter wurde für das Labor entwickelt und ist ein Einzelparametergerät zur Bestimmung des Index des chemischen Sauerstoffbedarfs in Wasser für Bereiche wie Abwasser, Lebensmittel und Getränke, Aquakultur und Landwirtschaft.
Das Thermo Scientific™ Orion™ AQUAfast™ AQ3140 CSB-Kolorimeter ist ein Einzelparametergerät zur Bestimmung des chemischen Sauerstoffbedarfs in Wasser. Dieses Kolorimeter wurde entwickelt, um genaue, reproduzierbare Ergebnisse zu liefern. Es bietet eine große digitale Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung, benutzerfreundliche Tastatur, Echtzeituhr und Datum, Kalibrierungsmodus, Speicherfunktion, wasserdichte Probenkammer und vieles mehr! Das AQUAfast AQ3140 Kolorimeter wird in Bereichen wie Abwasser, Lebensmittel & Getränke, Aquakulturen und Landwirtschaft eingesetzt.
Das Orion AQUAfast AQ3140 CSB-Kolorimeter eignet sich ideal für die spezielle CSB-Prüfung (chemischer Sauerstoffbedarf) von Wasser und Abwasser, einschließlich Industrieabwasser, und ist so konzipiert, dass es für die Einhaltung der US-EPA-Prüfvorschriften für CSB-Messungen von Abwasserproben eingesetzt wird. Mit zwei LED-Lichtquellen mit Wellenlängen von 430 nm und 610 nm misst dieses Kolorimeter drei CSB-Testbereiche im niedrigen Bereich von 0 bis 150 mg/l, im mittleren Bereich von 0 bis 1500 mg/l und im hohen Bereich von 0 bis 15000 mg/l. 3140Das AQ CSB-Kolorimeter ist CE-zertifiziert, IP67-wasserdicht und für Orion AQUAfast16 mm CSB-Dichromat-Aufschlussröhrchen geeignet, erhältlich in Standard-Röhrchen25-Packungen und neuen150 Großpackungen. Der Orion AQUAfast CSB165-Thermoreaktor ist auch als separates Zubehör für Verdauungstests erhältlich.
  • Großes Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Benutzerfreundliche Tastatur
  • Echtzeituhr und Datum
  • Kalibriermodus
  • Speicherfunktion
  • Wasserfeste Probenkammer
  • Abgewinkeltes, ergonomisches Design für einfache Verwendung auf der Arbeitsfläche oder in der Hand
  • 2 Jahre Garantie
Garantie
2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Genauigkeit 3 % Vollausschlag (T = 20 bis 25 °C)
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Akkulaufzeit 17 Stunden Betriebszeit oder 5000 Messungen im Dauerbetrieb bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung des Displays
Kalibrierung Funktionen für die Anwender- und Werkskalibrierung
Zertifizierung/Konformität CE
Angaben zur Küvette 16 mm COD-Aufschlussgefäße
Datenspeicherung 16 mit Datum-/Zeitstempel
Akkutyp 4x AAA
Display LCD mit Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (L x B x H) 155 x 75 x 35 mm
IP-Bewertung IP 67
Lichtquelle 2x LED
Produktlinie AQUAfast
Typ COD-Kolorimeter
Wavelength Range 430, 610 nm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reagenzien: CODL00, CODL150, CODH00, CODM150, CODHP0, CODH150; Thermoreaktor: COD165.
Enthält Kolorimeter mit Feldkoffer, Batterien und Literatur
Verpackung Aufschlussgefäße
Bereich Niedriger Bereich: 0 bis 150 mg/l O2; mittlerer Bereich: 0 bis 1500 mg/l O2; oberer Bereich: 0 bis 15.000 mg/l O2
Testmethode Spezial-Kolorimeter für Chlor
Gewährleistung 2 Jahre
Wellenlängengenauigkeit ±1 nm
Gewicht (metrisch) 260 g (mit Akkus)