Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektrode, flache Oberfläche, Epoxidharzschaft, BNC-Anschluss
Mithilfe dieser pH-Kombinationselektronen lassen sich flüssige Proben schnell und genau ablesen, ohne dass die Proben in Kontakt mit Silberionen kommen.
279.84 € - 372.00 €
Spezifikation
Diaphragma | Offen |
---|---|
pH-Bereich | 0 bis 14 |
Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C° bis 60 °C° |
Internes Bezugssystem | Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma |
Relative pH-Genauigkeit | ±0,02 |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11722817
|
Thermo Scientific™
9104APWP |
Rauer Einsatz |
361.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10809610
|
Thermo Scientific™
9107APMD |
Mehrzweck |
281.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10308861
|
Thermo Scientific™
9135APWP |
Feuchte Oberflächen, Feststoffe, halbfeste Stoffe, kleine Proben |
372.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11772837
|
Thermo Scientific™
9156APWP |
Mehrzweck, rauer Einsatz, Labor- oder Feldeinsatz |
362.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10636043
|
Thermo Scientific™
9103APWP |
Small sample sizes, test tubes |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
11772827
|
Thermo Scientific™
9115APWP |
Small sample sizes, test tubes, aqueous solutions only |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Orion™ AquaPro™ pH-Kombinationselektroden, ausgestattet mit einem gegen Verstopfungen geschützten, offenen Doppel-Diaphragma-System, können Sie zähflüssige Proben schnell und genau messen, ohne dass die Probe mit Silberionen in Kontakt kommt. Diese quecksilberfreien Elektroden eignen sich ideal für Messungen an Proben, die Proteine oder TRIS-Puffer enthalten. Da diese Elektroden eine Referenz aus Polymergel statt einer Fülllösung enthalten, ist der Wartungsaufwand bei diesen Elektroden äußerst gering.
Lagerungsbedingungen:
- Immer in Orion pH Elektrodenlagerungslösung (Bestell- Nr. 910001) aufbewahren
- Entweder in einem Becher mit Lagerungslösung aufbewahren oder zurück in die mitgelieferte Elektrodenlagerungsflasche geben
Spezifikation
Offen | |
0 °C° bis 60 °C° | |
±0,02 | |
32 °F bis 140 °F | |
1 m |
0 bis 14 | |
Ag/AgCl-Doppel-Diaphragma | |
Immer in Orion 910001 Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden lagern.Entweder in einem Becher mit Aufbewahrungslösung lagern oder in die mit der Elektrode gelieferte Aufbewahrungsflasche geben. | |
39 in. |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.