Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Cadmium-Elektroden
Mit diesen Elektroden können Sie Cadmium-Ionen in wässrigen Lösungen schnell, einfach, präzise und kostengünstig messen.
Marke: Thermo Scientific™ 9648BNWP
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Messen Sie mit den Thermo Scientific™ Orion™ Cadmium-Elektroden schnell, einfach, genau und kostengünstig Cadmium-Ionen in wässrigen Lösungen. Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie besonders gut für kleine Probenvolumina geeignet.
Bei dieser Elektrode ist eine separate Referenzelektrode nicht erforderlich. Dadurch ist sie besonders gut für kleine Probenvolumina geeignet.Verwandte Produkte
- Kalibrierstandards: Siehe Bedienungsanleitung
- Erforderliche ISA: 940011
Spezifikation
Waterproof BNC | |
Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für stabile, driftfreie Potenziale | |
Ionenselektive Kombinationselektrode |
Modell 9448BN ; Orion Cadmium Kombination | |
ISE-Messgeräte |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.