Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Marke: Thermo Scientific™ 916099
51.03 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21980" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.38430kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards.
Auf den Etiketten aller Orion™ pH-Pufferflaschen sind pH-/Temperaturtabellen für präzise Kalibrierungen und die NIST™-Rückverfolgbarkeit abgebildet. Hergestellt nach ISO 9000-Qualitätsstandards.
Farbcodierungen der Pufferlösungen:
- Die Pufferlösung pH 4,01 ist pink
- Die Pufferlösung pH 5,00 ist orange
- Die Pufferlösung pH 7,00 ist gelb
- Die Pufferlösung pH 10,01 ist blau
Die Pufferlösungen sind in 475 ml-Flaschen, als tragbarer 5er-Pack mit 5 x 60 ml-Flaschen (5 x 2 oz.), praktischen All-in-One-Pufferkits, 19 l (5 Gallonen) Containern und Einwegbeutel lieferbar.
Spezifikation
All-in-One Puffer Kit | |
4.01, 7.00, 10.01 | |
Siehe einzelne Komponenten | |
60 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 60 mL bottle of pH electrode storage solution; and 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution |
Für genaue, reproduzierbare pH-Kalibrierungen | |
5 x 60 mL | |
Ja |
Sicherheit und Handhabung
- all in one buffer set
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH210-Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium lauryl sulphate, triton X-100
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.