Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Kalium-Elektroden
Artikelnummer. 10282871
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
Keine
Zur Verwendung mit (Geräte):
ISE-Messgeräte
Typ:
Ionenselektive Kombinationselektrode
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Zur Verwendung mit (Geräte) Typ unitSize
10282871 Keine ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
10410643 BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode -
10390832 Keine ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
10757352 BNC-Anschluss ISE-Messgeräte Ionenselektive Kombinationselektrode 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10282871 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 931901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
Mit den Thermo Scientific™ Orion 9319BN und Orion 9719BNWP Ionplus Kalium-Elektroden lässt sich Kalium in wässriger Lösung einfach, genau und kostengünstig bestimmen.
The Orion 9719BNWP Ionplus™ Kalium-Elektrode bietet außerdem die Vorteile einer integrierten Sure-Flow™-Referenzelektrode
  • Katalognummer des Kalibrierungsstandards: 0,1 M KCl / 921906
  • Erforderliche ISA-Katalognummer: 931911
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Anschlusstypen Keine
Beschreibung Austauschmodul für Halbzellenelektrode 9319BN zur Kaliumbestimmung
Abweichung Driftfreie Potenziale
Diaphragma Sure-Flow Diaphragma mit freiem Durchfluss sorgt für Stabilität
Zur Verwendung mit (Geräte) ISE-Messgeräte
Typ Ionenselektive Kombinationselektrode
Parameter Potassium
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.