Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 pH/ORP-Tischmessgerät mit Stativ
Artikelnummer. 30245815
Change view
Click to view available options
Typ:
Gerät mit Kit für schwierige Proben
Messgerät mit Fuß
Messgerät mit Kit mit geringer Wartung
Messgerät mit Mikro-Kit
Messgerät mit ORP-Kit
Messgerät mit Standardkit
Messgerät mit langlebigem Kit
Packungsgröße:
1 Set
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
30245815 Gerät mit Kit für schwierige Proben 1 Set
30245778 Messgerät mit Fuß 1 Set
30245791 Messgerät mit Standardkit 1 Set
30245779 Messgerät mit langlebigem Kit 1 Set
30245813 Messgerät mit Kit mit geringer Wartung 1 Set
30245811 Messgerät mit Mikro-Kit 1 Set
30245816 Messgerät mit ORP-Kit 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 30245815 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. PSTAR2114
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Das Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PH211 Tischmessgerät wurde für genaue und zuverlässige pH-, Redox- und Temperaturanalysen entwickelt und eignet sich hervorragend für Labors, die ein modernes Messgerät mit fortschrittlicher Leistung wünschen.
Designed to provide accurate and reliable pH, ORP and temperature analysis, the Orion Pro Star PH211 bench meter is well suited for laboratories that desire a modern meter with advance performance. Featuring a 7-inch, high-resolution color display with responsive capacitive touchscreen, the Orion Pro Star meter focuses on ensuring a streamlined, easy to use, innovative meter for your testing needs. The Orion Pro Star meter offers onscreen guidance with step-by-step instructions and supports GLP compliance with date and time stamped calibration logs and data logs.
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bench meters are designed to provide accurate and reliable testing in laboratories that need a modern, easy-to-operate meter with advanced performance and reliable data reporting. Orion Pro Star bench meter benefits include:
  • Large 7-in., high-resolution color display
  • Responsive touchscreen operable with gloves
  • Angled display to help ensure ergonomic viewing
  • Streamlined, easy to operate user interface
  • Vertical meter orientation helps optimize bench space
  • Supports GLP compliance
  • Stores 20 calibration logs per parameter with date and time
  • Stores 10,000 data log sets with date and time
  • Outputs to a printer, computer, or USB flash drive for long-term data retention
  • Inputs sample ID with optional USB barcode scanner, USB keyboard or USB mouse
  • Stirs samples with meter-controlled and meter-powered stirrer probe
Orion Pro Star PH211 pH/ORP bench meters offer the following measurements:
  • pH, mV or ORP with temperature
First time meter startup is made easy with the meter setup wizard, which guides the user through important meter and measurement settings. Utilize onscreen meter tours and guides for calibration, measurements, meter connections, electrode stand assembly and pH electrode usage to better understand meter operation, warnings and required maintenance. Use guided calibrations with step-by-step instructions to perform calibrations correctly and ensure accurate, reliable and reportable measurements.
Easily view measurements on the large 7-in. color graphic touchscreen display. Select the basic, advanced or custom measure display format to view only the information you prefer in the measure mode. Select the graph view to display measurements in a graph with temperature for measurement versus time studies.
While taking measurements, easily enter sample identification information into the meter using an optional meter accessory including USB barcode scanner, USB keyboard or USB mouse. Easily and uniformly stir samples using an optional meter-controlled and meter-powered stirrer probe, which eliminates the need for a magnetic stir plate and bars.
Save, display and export up to 20 calibrations per parameter with date and time stamp. Filter calibration logs by user and export calibration logs by date range or all at once.
Easily save measurements to the data log for long-term data retention. Save, display and export up to 10,000 data log sets with date and time stamp. View individual data log sets with extensive measurement information organized into an easy-to-read onscreen list format. Filter data logs by user, date and time or log number and export data logs by date and time range, log number range or all at once.
Output meter data logs, calibration logs and methods to a printer, computer or USB flash drive. Save data to a computer or USB drive as comma separated value (CSV) files for import into programs like Microsoft Excel or save data to a USB drive as report files for printable records. Customize exported files to include all data, advanced, intermediate or basic data only to obtain only the information needed for your record keeping. Utilize bidirectional communication with remote commands to interface the meter with computer programs including LIMS, HyperTerminal, PuTTY and additional data collection software.
Save measurement settings to standardize your analysis and SOPs using meter methods. Save up to 10 methods per parameter. Import methods to and export methods from other Orion Pro Star series meters to standardize your testing across multiple meters.
Activate the secure mode and assign up to 3 administrators and up to 30 users with individual account logins and password protection. Administrators can select from pre-defined user access levels to meter functions. Control access to date and time settings, instrument settings, data logs, and calibration logs, or customize each user's access level from full access to basic data collection only. Administrators can also export the user list and audit trail to help ensure digital data integrity.
Operate the included electrode stand to facilitate secure, smooth movement of electrodes into and out of solutions. The electrode stand's weighted base provides flexible placement of the stand around the meter. Secure a wide range of electrodes using the various electrode holder options. Neatly organize electrode cables in the built-in side channels of the stand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Meter with stand (PSTAR2110); ROSS Sure-Flow refillable glass-body pH electrode (8172BNWP); stainless steel ATC temperature probe (927007MD); meter-controlled stirrer probe (096019-WA); pH 4, 7, 10 buffers and rinse solution pouches; pH electrode storage solution and cleaning solution; pH electrode storage sleeve and base
Genauigkeit (Temperatur) ±0.3°C, ±0.5°F
Genauigkeit (mV) ±0.2 mV or ±0.05% of the reading, whichever is greater
Genauigkeit (pH) ±0.002 pH
Ausgänge USB flash drive, computer or printer (STARA-106)
Zur Verwendung mit (Anwendung) pH samples that are thick, viscous or semi-solid including foods, beverages, wastewaters, emulsions, soils, slurries, suspended solids or sludges
Measurement Modes pH with mV and Temperature, ORP with mV and Temperature
Kalibrierung pH, ORP, Temperature
Bereich (pH) -2 to 20
Auflösung (pH) 0.1, 0.01 or 0.001 pH
Kalibrierpunkte (pH) 1 to 5 points
Bereich (mV) -2000 to 2000 mV
Bereich (ORP) -2000 to 2000 mV
Auflösung (mV) 0.1 mV
Calibration Points 1 to 5 (pH), 1 (ORP), 1 to 2 (Temperature)
Temperaturbereich (metrisch) -30°C to +130°C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -22°F to +266°F
Auflösung (Temperatur) 0.1°C, 0.1°F
Temperaturwahl Automatic with ATC temperature sensor, ambient or manual
Temperaturfühlerkalibrierung 1 or 2 point temperature offset calibration
Displaytyp 7-in. High-resolution Color Graphic LCD
Backlight Option Yes
Hauptspeicher Non-volatile
Datenpunkte 10,000 with Date and Time Stamp
Art der Protokollfunktion Automatic with Auto-Read and Timed Read Modes, Manual with Continuous Read Mode
Alarmausgang Calibration reminder alarm, high and low limit alarm per parameter
Eingänge BNC for pH or ORP, 8-pin MiniDIN for ATC, pin-tip for reference
Zertifizierung/Konformität CE, TUV 3-1, FCC Class A
IP-Schutzart IP54
Netzteil Universal 100-240 V 50/60 Hz power supply with wall plugs for US/Japan, Euro, UK/Singapore, Australia/New Zealand and China outlets
Abmessungen (L x B x H) 218.9 x 153.2 x 91.33 mm; 8.62 x 6.03 x 3.60 in.
Gewicht (metrisch) 1.00 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2.20 lbs.
Gewährleistung 2 year meter warranty
Tastenfeld Capacitive touchscreen user interface
Verfahren 10
Modell PH211
Sprachen Chinese, English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Portuguese, Spanish
Bereich (relative mV) -2000 to 2000 mV
Isopotentialpunkt 7.000 pH
Kanäle 1
Typ Gerät mit Kit für schwierige Proben