Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH Buffer Kits
Work with ease using this color-coded pH buffer kit that includes three buffers, storage solution and a storage bottle.
Marke:  Thermo Scientific™ 810199
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.34000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10669508
  • 145.00 € / 475 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Orion™ All-in-One™ pH buffer kits include pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers that are color-coded for easy identification as well as storage solution to help ensure your pH electrode is properly maintained. Using high-quality pH buffers to calibrate your pH electrode and pH meter is the best way to ensure your pH measurements are accurate and reproducible. Orion pH buffers are NIST traceable and manufactured under ISO 9001 quality standards. 
Jedes Kit enthält jeweils:
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
  • 1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110) 
  • 1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden (810001)
  • 60 ml-Flasche mit allgemeiner pH-Elektroden-Reinigungslösung (900024)
  • Vorratsflasche für Aufbewahrungslösung für pH-Elektroden mit einem Durchmesser von 12 mm
Klicken Sie hier, um das umfassendste, aktuellste MSDS sowie Dateien mit Analysenzertifikaten für Orion Lösungen herunterzuladen
Spezifikation
Spezifikation
ROSS All-in-One pH-Puffer-Kit
Siehe einzelne Komponenten
pH-Puffer, Aufbewahrungslösung, Reinigungslösung
Ja
Accurate calibrations and NIST traceability, laboratory and bench analysis
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 4,01 (910104)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 7,00 (910107)
1 x 475 ml-Flasche mit Pufferlösung pH-Wert 10,01 (910110)
1 x 475 ml-Flasche mit ROSS™ Aufbewahrungslösung für pH-Elekt
Kit
475 mL bottle each of pH 4.01, 7.00 and 10.01 buffers; 475 mL bottle of ROSS pH electrode storage solution (810001); 60 mL bottle of pH electrode cleaning solution; and 12 mm diameter electrode storage bottle
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote
Sonderangebote
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.