Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
Marke:  Thermo Scientific™ 654203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11792737
  • 72.35 € / 1 Stück
Voraussichtliches Versanddatum: 07-07-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ Orion™ ISE Analyselösungen für oberflächenaktive Stoffe für die Titration mit ionenselektiven Elektroden (ISE).
Alle Tensidanalyselösungen sind als 475 ml (1 Pint)-Flasche verpackt, außer Bestellnummer 654202, die als 60 ml (2 oz.)-Flasche verpackt ist.
Gewährleistung: Direkt aus der Verpackung
Spezifikation
Spezifikation
Triton X-100 Sample Additive
Bottle
475 mL
Zertifikate
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.