Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Leitfähigkeits-Tischmessgerät
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11641499 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Typ:
Gerät mit Leitfähifkeitsmodul
Messgerät mit Standardkit
Reinwasserkit Messgerät
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ unitSize
11641499 Messgerät mit Standardkit 1 Stück
11631499 Gerät mit Leitfähifkeitsmodul 1 Stück
15611727 Reinwasserkit Messgerät 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11641499 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. VSTAR22
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Mit diesem Leitfähigkeitstischmessgerät, das auf Leitfähigkeit, gesamtaufgelöste Feststoffe (TDS), Salzgehalt, Widerstand und Temperatur ausgelegt ist, erhalten Sie eine hohe Genauigkeit, erstklassige Leistung und ultimative Flexibilität.
Das als Tischgerät ausgeführte Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ mit Leitfähigkeitsmodul zeichnet sich durch hohe Genauigkeit, ein Betriebsverhalten der Spitzenklasse und enorme Flexibilität aus. Lösen Sie die anspruchsvollsten Aufgaben zur Messung von Leitfähigkeit, TDS-Wert (Summe der gelösten Salze im Wasser, englische Bezeichnung: Total Dissolved Solids), Salinität, spezifischem Widerstand und Temperatur. Auf der brillanten Farbanzeige können Sie die Messwerte problemlos ablesen. Die vier Messkanäle sind anhand von austauschbaren Modulen an die konkrete Aufgabe anpassbar. Mit Hilfe der automatischen Einstellung des Messbereichs für die Leitfähigkeit und den umfangreichen Möglichkeiten einer Temperaturkompensation können Sie in kürzester Zeit verlässliche Ergebnisse erzielen. Protokollieren Sie bis zu 2000 Datensätze mit Zeit-/Datumsstempel und senden Sie die Daten an einen Drucker oder Computer.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
  • Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
  • Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist.
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind.
  • Dank zehn passwortgeschützter Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln.
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können.
  • Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung.
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter.
  • Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen.
  • Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten.
  • Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung.
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist.
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A und drei Jahre Austauschgarantie.
Dazu gehört das Orion Versa Star Leitfähigkeitsmessmodul:
  • Messen Sie die Leitfähigkeit, den TDS-Wert, die Salinität oder den Widerstand sowie die jeweilige Temperatur.
  • Nehmen Sie Leitfähigkeitskalibrierungen mit bis zu sechs Punkten mithilfe von Optionen zur Bearbeitung der Kalibrierung vor, mit denen einzelne Punkte ohne vollständige Rekalibrierung festgelegt werden können.
  • Automatisch umschaltbare Leitfähigkeitswerte bieten im gesamten Messbereich konsistente Messwerte, ohne dass eine Rekalibrierung notwendig ist.
  • Setzen Sie lineare, nicht lineare, EP (USP)- oder Temperaturausgleiche ohne Leitfähigkeit mit Referenztemperaturen von 5, 10, 15, 20 oder 25 °C ein..
  • Passen Sie Messungen an, um den Kalibrierungsverlauf anzuzeigen oder vereinfachen Sie diese zur Anzeige extra großer Leitfähigkeitsmesswerte.
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Orion Versa Star Pro Leitfähigkeitsmessgerätesatz für Standardproben
Enthält Orion Versa Star Pro Messgerät, VSTAR-CND Leitfähigkeitsmodul, 013005MD Orion DuraProbe 4-Zellen (K=0.475)-Leitfähigkeitssensor, 011007 Orion 1413μS Standardmäßiger Leitfähigkeitselektrodenhalter, Universal-Netzadapter, Dokumentations-CD, ausgedruckte Schnellstartanleitung, Schnittstellenkabel und Prüfbescheinigung
Genauigkeit (Leitfähigkeit) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle > 3 μS; 0,5 % des Messwerts ± 0,01 μS ≤ 3 μS
Ausgänge USB (2), RS 232
Measurement Modes Leitfähigkeit, TDS, Salinität oder Widerstand mit Temperatur, TDS, Salinity, Resistivity with Temperature
Kompatible Sonden 2- oder 4-Zellen-Leitfähigkeitssensoren mit integrierter Temperaturmessung
Zellkonstante 0,001 bis 199,9cm-1
Kalibrierung Leitfähigkeit mit bearbeitbaren Kalibrierpunkten und Temperatur
Kalibrierpunkte (Leitfähigkeit) 6
Bereich (Leitfähigkeit) 0,001 μS/cm bis 3000 mS/cm
Auflösung (Leitfähigkeit) Min. 0,001 μS, automatische Messbereichswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
Temperaturkompensation Linear, nLFn (nichtlineares Reinstwasser), nLFu (nichtlineares, entgastes Reinstwasser), EP (Aus, mit
Referenztemperatur (metrisch) 5, 10, 15, 20 und 25 °C
Bereich (Salinität) 0,06 bis 80,00 psu, 0,05 bis 42,00 ppt
Auflösung (Salinität) Min. 0,01 psu oder 0,01 ppt, automatische Messbereichsauswahl
Genauigkeit (Salinität) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
Messmodi für Salinität Praktische Salinität (psu) oder für natürliches Meerwasser (ppt)
Auflösung (TDS) Min. 0,001 ppm, automatische Messbereichsauswahl mit bis zu 4 Dezimalstellen
Genauigkeit (TDS) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle
TDS-Faktor-Bereich Linear (0,02 bis 9,99)
Temperaturbereich (metrisch) -5 °C bis +105 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C (0,1 °F)
Genauigkeit (Temperatur) ±0,1 °C
Bereich (elektrischer Widerstand) 2 Ohm bis 100.0 MOhm
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Displaytyp Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Datenpunkte 2000 Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Alarmausgang Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Eingänge 8-poliger MiniDIN-Anschluss (Leitfähigkeitssensor mit integrierter Temperaturmessung), zwei Eingänge für Rührer (Rührersonde)
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
IP-Bewertung IP 54
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR)
Abmessungen (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9.5 x 3.9 in.), mit Modulen ≤ 2 cm (0.8 in.) L u. H
Gewicht (metrisch) 1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module
Sondentyp Leitfähigkeitssensor, Rührersonde (mit 013005MD Orion DuraProbe 4-Zellen-Leitfähigkeitssensor)
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85%, nicht kondensierend
Modell VERSA STAR Meter Standard Sample Kit Option
Auflösung (elektrischer Widerstand) 1 Ohm oder 0,1 Megaohm, automatische Bereichswahl
Versorgungsspannung DC-Eingang: 9 VDC, 1 A
Stromversorgung Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten)
Verfahren 10 pro Kanal
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Tastenfeld Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Kanäle 4 - anpassbar mit Modulen
Typ Messgerät mit Standardkit
Genauigkeit (elektrischer Widerstand) 0,5 % des Messwerts ± 1 Stelle