Learn More
Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Multiparameter-pH-/ISE-Tischmessgerät
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11681499
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Messgerät und 2 Module
Messgerät und Modul
Messgerät, 2 Module, pH-Elektrode
Messgerät, Modul, pH-Elektrode
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11681499 Messgerät, Modul, pH-Elektrode 1 Stück
11671499 Messgerät und Modul 1 Stück
11691499 Messgerät und 2 Module 1 Stück
11601509 Messgerät, 2 Module, pH-Elektrode 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11681499
Marke: Thermo Scientific™ VSTAR40A2
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Unser Tischmessgerät mit pH-/ISE-Modul zur Bestimmung des pH-Werts, der Ionenkonzentration und der Temperatur liefert erstklassige Leistung und Flexibilität.
Das Thermo Scientific™ Orion™ Versa Star Pro™ Tischmessgerät mit pH-/ISE-Modul liefert höchste Präzision, erstklassige Leistung und absolute Flexibilität. Bewältigen Sie die anspruchsvollsten Anwendungen zur Bestimmung des pH-Werts, der Ionenkonzentration, des mV- und ORP-Werts sowie der Temperatur. Lesen Sie die Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige ab und passen Sie die vier Kanäle des Messgeräts mit austauschbaren Modulen an. Nehmen Sie pH- und ISE-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, zeichnen Sie bis zu 2000 Messwertsätze mit Zeit-/Datumsstempel auf und übertragen Sie die Kalibrierungs- und Datenprotokolle über USB oder RS232 an einen Drucker oder Computer. Sie können zwischen Systemen mit einem oder zwei pH-/ISE-Modulen wählen.
Mit den Thermo Scientific Orion Versa Star Pro Tischmessgeräten bewältigen Sie bequem die anspruchsvollsten Anwendungen. Dank der umfangreichen Produktmerkmale und Funktionen können Sie Ihr Messgerät optimal konfigurieren und es somit an wechselnde Anforderungen anpassen. Orion Versa Star Pro Tischmessgeräte verfügen über austauschbare Messmodule, durch die mehrere Anwender vier separate Kanäle anpassen können, um ihre individuellen Anforderungen zu erfüllen. Lesen Sie Messwerte leicht von der beeindruckenden Farbanzeige mit einstellbarer Textgröße ab. Dank der Bildschirmanweisungen, die in verschiedenen Landessprachen verfügbar sind, müssen Sie bei der Kalibrierung und Einstellung des Messgeräts keine Mutmaßungen mehr anstellen. Mit dem Ziffernblock lassen sich Daten schnell und einfach eingeben.
  • Durch die Messbeständigkeitsanzeige auf dem Bildschirm wissen Sie genau, wann Ihre Messungen fertig sind
  • Das Messgerät verfügt über wählbare Lesemodi – Auto-Read speichert den stabilen Messwert, Continuous zeigt sich ändernde Messwerte an, Timed zeichnet Daten in bestimmten Intervallen auf und Single-Shot speichert einen Messwert, sobald eine bestimmte Wartezeit erreicht ist
  • Durch akustische Alarmsignale werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein festgelegter Offset-Wert, die obere/untere Grenze eines Werts und das Zeitintervall für die Kalibrierung erreicht sind
  • Dank zehn passwortgeschützter Methoden pro Kanal können Sie Ihre bevorzugten Messeinstellungen einfach aufrufen, aktualisieren und wechseln
  • Einheitliches Vermischen der Lösungen mit bis zu zwei vom Messgerät gesteuerten Rührsonden, die sich leicht positionieren lassen und schnell zwischen den Proben gespült werden können
  • Das Datenprotokoll sowie das Datum/die Uhrzeit erfassen bis zu 2000 Messsätze mit einer optionalen Elektroden-, Proben- und Kontoidentifizierung
  • Das Kalibrierungsprotokoll speichert die letzten 30 Kalibrierungen pro Parameter mit einer grafischen Darstellung für Mehrpunkt-pH- und ISE-Kalibrierungen
  • Die Anzeige des aktiven Kalibrierungsprotokolls gewährleistet die Messintegrität, während Sie die Messwerte nehmen
  • Die Daten und Einstellungen bleiben dank des nichtflüchtigen Gerätespeichers selbst bei Stromausfall erhalten
  • Das Messgerät ermöglicht die Übertragung der Daten an einen Computer über eine USB- oder RS232-Verbindung
  • Das Gehäuse der Schutzklasse IP54 ist resistent gegen Staub und Spritzer und kann an der Wand angebracht werden, wenn der Platz auf dem Tisch knapp ist
  • Die Geräte haben eine CE-Kennzeichnung, ein TÜV 3-in-1- sowie ein FCC-Zertifikat der Klasse A
  • 3 Jahre Austauschgarantie
Dazu gehört das Orion Versa Star pH-/ISE-Messmodul:
  • Damit messen Sie den pH-Wert, die Ionenkonzentration, den mV-, relativen mV- oder ORP-Wert sowie die jeweilige Temperatur
  • Nehmen Sie mithilfe der automatischen Erkennung von NIST-, DIN-konformen oder anwenderdefinierten Puffern pH-Kalibrierungen mit bis zu sechs Punkten vor, wobei Sie auch anwenderdefinierte Puffer-Werte manuell eingeben können
  • Nehmen ISE-Kalibrierungen (Ionenselektive Elektroden) mit bis zu sechs Punkten vor und wählen Sie zwischen ppm, M, mg/l, % oder ppb, wobei Sie nicht unbedingt einen Wert auswählen müssen
  • Inkrementelle Verfahren sind beispielsweise die einfache Standardaddition, die doppelte Standardaddition, die Standardsubtraktion, die doppelte Standardsubtraktion, die Probenaddition und die Probensubstraktion
  • Erweiterte ISE-Funktionen sind beispielsweise eine nicht lineare Auto-Blank- sowie eine Stabilitätsfunktion für niedrige Bereiche und die Elektrodenidentifizierung mit Kalibrierungsüberprüfung
  • Sie können zwischen dem VSTAR40B Messgerät und dem VSTAR40B2 Kit mit zwei pH-/ISE-Modulen wählen, um mehrere Proben gleichzeitig zu messen
Systemzugriffsfunktion
Orion Versa Star Pro Messgeräte bieten eine Systemzugriffsfunktion, die Datenintegrität gewährleistet, indem sie einen unerwünschten Zugriff auf verschiedene Gerätefunktionen wie Datums-/Uhrzeiteinstellung, Datenprotokoll und Kalibrierungsprotokoll verhindert. Die Systemzugriffsfunktion kann ganz einfach ein- oder ausgeschaltet werden, wenn sich die Anforderungen Ihres Labors ändern. Dies sorgt für ultimative Flexibilität in Bedienung und Anwenderfreundlichkeit. Wenn die Systemzugriffsfunktion aktiviert ist, können ein Systemadministrator und bis zu zehn Benutzerkonten mit benutzerdefinierbarem Zugriff auf Geräteeinstellungen, Messeinstellungen, Kalibrierungen und Protokolle zugewiesen werden. Verwenden Sie den Kennwortschutz, um ausgewählte Gerätefunktionen zu sichern, und machen Sie andere Funktionen für alle Benutzer zugänglich. Mit der Systemzugriffsfunktion können Sie den Zugriff auf das Messgerät an Ihre speziellen Sicherheits- und Datenberichterstattungsanforderungen anpassen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Netzteil Universalnetzteil, 100 bis 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz (Kat.- Nr. STARA-PWR)
Ausgänge USB (2), RS 232
Genauigkeit (ISE) ± 0,2 mV oder ± 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (mV) ± 0,2 mV oder 0,05 % des Messwertes, je nachdem, welcher Wert größer ist
Genauigkeit (pH) ±0,002
Erweiterte ISE-Funktionen Segmentierte (Punkt-zu-Punkt-)Neigung, nicht linear auswählbare automatische Blindprobe, Stabilisierung im niedrigen Konzentrationsbereich
Alarmausgang Sollwert-Alarm, Alarm beim Über-/Unterschreiten von Grenzwerten und bei fälliger Kalibrierung
Hintergrundbeleuchtungsoption Ja
Kalibrierung pH mit Kalibrierbearbeitungsoption, Ionenkonzentration (ISE) mit Kalibrierbearbeitungsoption, relativ
Kalibrierpunkte 1 Messwert (Modus für rel. mV (RmV)), 1 Messwert (ORP-Modus)
Kalibrierpunkte (ISE) 1 bis 6
Kalibrierpunkte (pH) 1 bis 6
Zertifizierung/Konformität CE, TÜV 3-1, FCC-Klasse A
Angaben zur Datenverwaltung Übertragung einzelner Datenpunkte, mehrerer Datenpunkte in einem bestimmten Bereich oder aller Datenpunkte an einen Drucker oder Computer
Datenpunkte 2000 mit Datum und Uhrzeit
Beschreibung Orion Versa Star Pro Tischmessgerät zur pH-Bestimmung mit ROSS Ultra pH-Elektrode mit Glasschaft, ATC-Sonde, Lösungen und Ständer
Kanäle 4 - anpassbar mit Modulen
Displaytyp Farbgrafikdisplay mit benutzerdefinierbaren Optionen
IP-Bewertung IP 54
Measurement Modes pH, mV, rel. mV (RmV) oder ORP mit Temperatur, mV, Relative mV, ORP, Ion Concentration (ISE) with Temperature
Bereich (mV) ±2000,0 mV
Bereich (pH) -2,000 bis 20,000
Auflösung (ISE) Mindestens 0,0001, 1 bis 4 signifikante Stellen (vom Benutzer wählbar)
Auflösung (pH) 0,1/0,01/0,001
Temperaturbereich (metrisch) -5,0°bis +105,0 °C
Enthält Versa Star Pro meter, VSTAR-ISE pH/ISE module, 8102BNUWP ROSS Ultra glass-body pH electrode, 927007MD Orion stainless steel ATC probe, 096019 Orion Star stirrer probe, 810199 ROSS pH buffer and solution kit, electrode stand, universal power adapter, literature CD, printed quick start guide, computer interface cable and meter test certificate
Eingänge BNC-Anschluss (pH- oder ORP-Elektrode), US-Standardanschluss (Referenzelektrode), 8-poliger MiniDIN-Anschluss (ATC-Temperatursonde), 2 Rührereingänge (Rührersonde)
Isopotentialpunkt 7,000 pH (einstellbar), 1,000 ISE (einstellbar)
Tastenfeld Numerisch mit menüspezifischen Funktionstasten sowie Zweifach-Funktionstasten für Blättern/Schnellzugriff
Sprachen Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Chinesisch, Portugiesisch und Koreanisch
Art der Protokollfunktion Automatische Datenprotokollierung im Auto-Read-, zeitgesteuerten und Einzelbildmodus sowie manuelle Datenprotokollierung mit
Hauptspeicher Nicht flüchtiger Speicher speichert Datenprotokoll, Kalibrierprotokoll und Messgeräteeinstellungen
Verfahren 10 pro Kanal
Versorgungsspannung DC-Eingang: 9 VDC, 1 A
Stromversorgung Universalnetzteil (Wechselstrom, im Lieferumfang enthalten)
Sondentyp pH-Elektrode, ORP-Elektrode, ionenselektive Elektrode (ISE), Halbzellen-Referenzelektrode, ATC-Temperaturfühler, Rührersonde
Produkttyp Messgerät, Modul, pH-Elektrode
Bereich (ISE) 0,0001 bis 19990 mit wählbaren Einheiten von ppm, Molar, mg/l, %, ppb oder keiner Einheit
Bereich (ORP) ±2000.0 mV
Bereich (relative mV) ±2000.0 mV
Bereich relative Luftfeuchtigkeit 5 bis 85 %, nicht kondensierend
Auflösung (mV) 0,1mV
Stabilität Auswählbar mit schneller, mittlerer, langsamer oder Smart Stability Einstellung, wahlweise deaktivierbar oder automatische Smart Averaging Einstellung
Temperaturgenauigkeit ±0,1 °C
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) 41 bis 113 °F (Umgebungstemperatur)
Betriebstemperatur (metrisch) 5 bis 45 °C (Umgebungstemperatur)
Temperaturfühlerkalibrierung 1-Punkt-Kalibrierung des Temperaturversatzes
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 22,0 bis 221,0 °F
Temperaturauflösung 0,1 °C, 0,1 °F
Temperaturwahl Manuell oder automatisch mit ATC-Temperatursonde
Gewährleistung 3 Jahre Garantie auf Messgerät und Module
Abmessungen (L x B x H) 28 x 24 x 10 cm (11 x 9,5 x 3,9 in.), Module addieren ≤ 2 cm (0,8 in.) (L x H)
Gewicht (angloamerikanisch) 2,5 lbs., pro Modul kommen 0,5 lbs. hinzu
Gewicht (metrisch) 1,2 kg, Module jeweils zusätzlich 0,2 kg