Learn More
ORM-15341, TRC
Artikelnummer. 30427926
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30427926 50 mg
30426873 10 mg
30424292 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30427926 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO41001050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1297537-33-7
Summenformel C19H17ClN6O2
Molekulargewicht (g/mol) 396.83
Synonym ORM-15341, (S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
IUPAC-Name 5-acetyl-N-[(2S)-1-[3-(3-chloro-4-cyanophenyl)pyrazol-1-yl]propan-2-yl]-1H-pyrazole-3-carboxamide
SMILES C[C@@H](Cn1ccc(n1)c2ccc(C#N)c(Cl)c2)NC(=O)c3cc([nH]n3)C(=O)C
Specifica
Chemischer Name oder Material (S)-5-Acetyl-N-(1-(3-(3-chloro-4-cyanophenyl)-1H-pyrazol-1-yl)propan-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxamide
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H17ClN6O2/c1-11(22-19(28)18-8-17(12(2)27)23-24-18)10-26-6-5-16(25-26)13-3-4-14(9-21)15(20)7-13/h3-8,11H,10H2,1-2H3,(H,22,28)(H,23,24)/t11-/m0/s1
Formelmasse 396.1102
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.