Learn More
Orotsäure, wasserfrei, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7028184
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65-86-1
C5H4N2O4
156.097
MFCD00006027
PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
967
CHEBI:16742
2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure
C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
65-86-1
C5H4N2O4
156.097
MFCD00006027
PXQPEWDEAKTCGB-UHFFFAOYSA-N
orotic acid, 6-carboxyuracil, orodin, oropur, orotonin, orotonsan, oroturic, orotyl, vitamin b13, whey factor
967
CHEBI:16742
2,4-Dioxo-1H-Pyrimidin-6-Carbonsäure
C1=C(NC(=O)NC1=O)C(=O)O
Orotic acid is an intermediate in de novo pyrimidine biosynthesis that may be used to study the specificity and kinetics of orotate phosphoribosyltransferase (OPRT) which catalyzes the reversible phosphoribosyl transfer from 5?-phospho-α-d-ribose 1?-diphosphate (PRPP) to orotic acid (OA), forming pyrophosphate and orotidine 5?-monophosphate (OMP). It is used as a starting material for the potential commercial bioproduction of uridine 5?-monophosphate (UMP) by microbes such as Corynebacterium ammoniagenes (ATCC 6872) or Saccharomyces cerevisiae. It may be used to study the AMPK/SREBP-1 dependent cell signaling pathway and transcription regulation mechanisms that induce hepatic lipogenesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Orotsäure ist ein Zwischenprodukt der De-Novo-Pyrimidin-Biosynthese, das zur Untersuchung der Spezifität und Kinetik der OPRT-Orotatphosphoribosyltransferase (OPRT) verwendet werden kann, die den reversiblen Phosphoribosyltransfer von 5′-phospho-α-d-ribose1′-Diphosphat (PRPP) zu Orotsäure (OA) katalysiert und dabei Phosphat und Otidin-Monophat5′ (OMP) bildet. Es wird als Ausgangsmaterial für die potenzielle kommerzielle Bioproduktion von Uridin5′-monophosphat (UMP) durch Mikroben wie Corynebacterium ammoniagenes (ATCC6872) oder Saccharomyces cerevisiae verwendet. Es kann zur Untersuchung des AMPK/SREBP-1-abhängigen Zellsignalweges und der Transkriptionsregulationsmechanismen verwendet werden, die die Leberlipogenese induzieren.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Orotic acid
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 344°C to 347°C
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 156.1
Reinheit (%) 97%