Learn More
ORP-Puffer +475 mV, Hamilton™
Click to view available options
Menge:
250 mL
Spezifikation
Farbe | Gelb |
pH | 1.1 |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 250 mL |
Lösungstyp | Puffer |
Zusammensetzung | 2 % Diammonium-Eisen bis(sulfat)-6-hydrat, 0,5 % Salzsäure |
Geruch | Odorless |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Achtung
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: diammonium iron bis(sulphate)-6-hydrate,hydrochloric acid