Learn More
Orysastrobin, TRC
Artikelnummer. 30422709
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30422709 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30422709 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO67550510MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Orysastrobin
CAS 248593-16-0
Summenformel C18 H25 N5 O5
Menge 10 mg
Synonym (αE)-α-(Methoxyimino)-2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]-N-methylbenzeneacetamide, Orysastrobin, Oryzastrobin
InChI-Formel InChI=1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+
SMILES CNC(=O)\C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(/C)\C(=N\OC)\C(=N\OC)\C
IUPAC-Name (2E)-2-[2-[[(E)-[(3E,4E)-3,4-Bis(methoxyimino)pentan-2-yliden]amino]oxymethyl]phenyl]-2-methoxyimino-N-methylacetamid
Molekulargewicht (g/mol) 391.42
Formelmasse 391.1856