Learn More
BTX™ Enhancer 3000 Überwachungssystem Oszilloskop, Keysight EDUX1002A ohne 1X/10X Niederspannungssonden
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen
Marke: BTX™ 450064
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.80000kg
Beschreibung
Dieses Überwachungssystem ermöglicht es Forschern, die Effizienz aufrechtzuerhalten, sowohl elektrische als auch biologische Parameter zu optimieren, Probenläufe zu überwachen, mögliche Probleme zu beheben und routinemäßige Qualitätskontrollen einfach durchzuführen.
- Bestätigt und verfolgt alle wichtigen Elektroporationsparameter, einschließlich Wellenform, Pulslänge, Spitzenamplitude, Pulsintervalle, Feldstärke und Wechselstromdauer
- Überwacht alle Wellenformen zur Optimierung oder Fehlersuche bei Elektroporationsparametern
- Erleichtert die Berechnung von Feldstärke, Pulslänge, Pulsdauer oder Frequenz
- Sichere Verbindungen schützen den Benutzer vor Hochspannungseinwirkung
Spezifikation
Überwachen von kritischen Parametern bei der Durchführung von Elektroporationsanwendungen | |
50 MHz | |
Niederspannungssonden | |
LCD | |
3,8 cm | |
8 in. | |
14 bis 104 °F | |
25 to 85% RH | |
8,3 cm | |
Bananenstecker mit einziehbarer Ummantelung | |
Constant, Linear, Non-linear |
Kompatibel mit ECM™ 630, ECM™ 830 und ECM™ 2001 | |
BTX Electroporation | |
Enhancer 3000 Oscilloscope | |
1,5 in. | |
Enhancer 3000 Oszilloskop und Keysight EDU x 1002 A ohne 1 x/10 x Niederspannungssonden | |
20,3 cm | |
-10°bis +40 °C | |
3,3 in. | |
Non-sterile | |
Digital User |