Learn More
Osmiumlösung für ICP, 1 g/l, HCl-Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number 12943464
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Verpackung:
Flasche
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Konzentration 1 g/l
Menge 100 ml
Lösung enthält HCl