Learn More
Osmium(VIII)-oxid, Honeywell
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
1 g
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Osmiumtetraoxid |
Menge | 250 mg |
Strukturformel | OsO4 |
UN-Nummer | 2471 |
Formelmasse | 254.23 mol |
Reinheit (%) | 99 % 8 |
Güte | ReagentPlus™ |
Dampfdruck | 7 mmHg (20 °C) |
Dichte | Vapor Density: 8.8 (vs air) |