Learn More
Gonotec™ 35.00 Gefrierpunktosmometer OSMOMAT auto
Artikelnummer. 10478884
Click to view available options
Displaytyp:
LCD, 4 Zeilen mit 20 Zeichen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10478884
Marke: Gonotec™ 35
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Automatisches kryoskopisches Osmometer zur Bestimmung der Gesamtosmolalität wässriger Lösungen.
  • Minimaler Anwendereingriff durch vollautomatische Messung von bis zu 20 Proben
  • Einfache und schnelle Bedienung
  • Kleines Probenvolumen von 50 μl
  • Einfache Kalibrierung
  • Messzeit von ca. 70 Sekunden pro Einzelmessung
  • Einweg-Messbehälter aus Kunststoff sparen Zeit und Geld
  • Menügesteuerte Bedienung
  • Automatische Fehlererkennung: Auf dem Display wird eine eindeutige Fehlermeldung angezeigt
  • Die Eingabe von Probendaten kann mit einem Barcode-Lesegerät erfolgen
  • Dokumentation der Messungen über integrierten Drucker
  • Je nach Systemkonfiguration sind drei verschiedene Druckversionen mit unterschiedlichen Informationen möglich
  • Der konstante Standby-Modus ermöglicht den Betrieb über einen langen Zeitraum
  • Messbereich von 0 bis zu 2500 mOsmol/kg
  • Kristallisationsprozess durch Inokulation der Probe mit Eiskristall
Spezifikation
Displaytyp LCD, 4 Zeilen mit 20 Zeichen
Kühlmittel Peltier-Kühlsystem mit Wärmeabfuhr durch Luft
Modell Automatisch 20
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmung der Gesamtosmolalität wässriger Lösungen, wenn kleine Probenvolumina zur Verfügung stehen oder eine kurze Messzeit erforderlich ist
Messzeit ∼ 70 Sekunden
Wiederholgenauigkeit < ±1,0 %
Probengröße 50 μl
Betriebstemperatur (metrisch) 10°bis 30 °C