Learn More
OSTM1 Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18360674 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18360674 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18360674 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP299663AF700
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
OSTM1 Polyclonal specifically detects OSTM1 in Human samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen OSTM1
Anwendungen ELISA
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Alexa Fluor 700
Zusammensetzung 50 mM Sodium Borate
Gen-Alias GIPN, GLGAIP-interacting protein N terminus, grey-lethal osteopetrosis, HSPC019, OPTB5, osteopetrosis associated transmembrane protein 1, osteopetrosis-associated transmembrane protein 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Produced in rabbits immunized with purified, recombinant OSTM1 (NP_054747.2; Met1-Pro284).
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 28962
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG