Learn More
OTOF Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552935
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15780881
  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: PIIVIEIYDQ DSMGKADFMG RTFAKPLVKM ADEAYCPPRF PPQLEYYQIY RGNATAGDLL AAFELLQIGP AGKADLPPIN GPVDVDRGPI MPVPMGIRPV LSKYRVEVLF WGLRDLKRVN L Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 98%.
OTOF Polyclonal antibody specifically detects OTOF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
OTOF
Polyclonal
Unconjugated
OTOF
AUNB1; DFNB6; DFNB9; FER1L2; fer-1-like family member 2; fer-1-like protein 2; NSRD9; Otof; Otoferlin
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9381
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9HC10
OTOF
Recombinant protein corresponding to Human OTOF