Learn More
OTOP1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA557333
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15745231
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NGVLNESKHQ LNEHKEWLIT LGFGNITTVL DDHTPQCNCT PPTLCTAISH GI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 88%.
Required for normal formation of otoconia in the inner ear. Inhibits P2Y purinoceptors. Modulates calcium homeostasis and influx of calcium in response to extracellular ATP.
Spezifikation
Spezifikation
OTOP1
Polyclonal
Unconjugated
OTOP1
A530025J20Rik; hOtop1; OTOP1; otopetrin 1; otopetrin-1; Otp1; Proton channel OTOP1; tilted; tlt
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
133060
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.30 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q7RTM1
OTOP1
Recombinant protein corresponding to Human OTOP1