Learn More
OTUB2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA551031
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15634955
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OTUB2 Polyclonal Antibody detects endogenous levels of OTUB2 protein.
OTUB2 Polyclonal antibody specifically detects OTUB2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OTUB2
Polyclonal
Unconjugated
OTUB2
2010015L18Rik; 4930586I02Rik; AI413508; AW557219; C14orf137; deubiquitinating enzyme OTUB2; FLJ21916; MGC3102; OTB2; OTU deubiquitinase, ubiquitin aldehyde binding 2; OTU domain, ubiquitin aldehyde binding 2; OTU domain-containing ubiquitin aldehyde-binding protein 2; OTU2; OTUB2; Otubain-2; ubiquitin thioesterase OTUB2; ubiquitin-specific protease otubain 2; ubiquitin-specific-processing protease OTUB2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
314405, 68149, 78990
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Q96DC9, Q9CQX0
OTUB2
Synthesized peptide derived from the Internal region of human OTUB2.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat