Learn More
OTUD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 25070-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16883605
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
OTUD4 alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. The smaller protein isoform encoded by the shorter transcript variant is found only in HIV-1 infected cells.
Spezifikation
Spezifikation
OTUD4
Polyclonal
Unconjugated
OTUD4
DUBA6, HIN1, HIV 1 induced protein HIN 1, HSHIN1, KIAA1046, OTU domain containing 4, OTUD4
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
54726
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.44 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q01804
OTUD4
OTUD4 Fusion Protein Ag18401