missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OTUD6B Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555178

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15733101

  • 528.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: ENQPPRISKA QKRREKKAAL EKEREERIAE AEIENLTGAR HMESEKLAQI LAARQLEIKQ IPSD Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 95%, Rat - 91%.

OTUD6B Polyclonal antibody specifically detects OTUD6B in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

OTUD6B
Polyclonal
Unconjugated
OTUD6B
2600013N14Rik; AU015433; CGI-77; Deubiquitinase OTUD6B; DUBA5; DUBA-5; ortholog of human CGI-77; OTU domain containing 6B; OTU domain-containing protein 6B; Otud6b; RGD1310024
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
297911, 51633, 72201
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8K2H2, Q8N6M0
OTUD6B
Recombinant protein corresponding to Human OTUD6B
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only