Learn More
OTUD6B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA554964
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15752891
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: IQGMKNAVPK NDKKRRKQLT EDVAKLEKEM EQKHREELEQ LKLTTKENKI DSVAVNISNL V Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 92%.
OTUD6B Polyclonal antibody specifically detects OTUD6B in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OTUD6B
Polyclonal
Unconjugated
OTUD6B
2600013N14Rik; AU015433; CGI-77; Deubiquitinase OTUD6B; DUBA5; DUBA-5; ortholog of human CGI-77; OTU domain containing 6B; OTU domain-containing protein 6B; Otud6b; RGD1310024
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
51633
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8N6M0
OTUD6B
Recombinant protein corresponding to Human OTUD6B