Learn More
Labcon Überkappen für Kulturröhrchen
Sichere, flüssigkeitsdichte Versiegelung von Kunststoff- und Glaskulturröhrchen. Erhältlich in passenden Größen für 10 mm-, 12 mm-, 13 mm- und 16 mm-Kulturröhrchen mit rundem Boden.
Marke:  Labcon 3403-807-000-9
Artikelnummer. 17274426
  • 14.90 € / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-03-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Überkappen ermöglichen ein einfaches Wiederverschließen von Blutentnahmeröhrchen, Teströhrchen aus Glas sowie Kulturröhrchen aus Kunststoff und eignen sich ideal für Protokolle, die eine Zentrifugation, Agitation
    und Kühlung erfordern.
  • Die Labcon Overfit Caps sind in verschiedenen hellen Farben erhältlich und die ideale Alternative zu teuren Lösungen wie Parafilm oder Verschlussstopfen, bei denen es zu einer Verdunstung kommen kann.
  • Die Kappe verfügt über einen integrierten Daumenhebel zum einfachen Öffnen sowie vertikale Rillen für einen sicheren Halt.
  • ATP, RNase/DNase und frei von Endotoxin (nicht pyrogenisch)
  • Polyethylen-Harz der USP-Klasse VI
  • Hergestellt in den USA
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen