Learn More
3M™ Übermanschette 445
Click to view available options
Quantity: 1/Pk.
Beschreibung
Die Übermanschette bedeckt den Ärmel zu 40.5 cm und schützt den Arm vom Handgelenk bis zum Oberarm. Das Strickbündchen sorgt für einen weichen, sicheren Abschluss am Handgelenk, während ein elastischer Abschluss oben einen festen Sitz gewährleistet.
- Allgemeine Schutzbarriere für ungefährliche Substanzen.
- Mit Antistatikbeschichtung
- 40.5 cm Länge vom Handgelenk bis zum Oberarm
- Weicher, sicherer, elastischer Abschluss oben und Strickbündchen am Handgelenk
Spezifikation
Produkttyp | Ärmelschoner |
Material | Laminate |
Farbe | Weiß |
Stulpenform | Gestrickt |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kategorie 1 |