Learn More
Honeywell Safety Products™ Overspec Schutzbrille
Beschreibung
- Die Überbrille bietet Mitarbeitern vollen Schutz, wobei sie gleichzeitig ihre eigene Korrekturbrille tragen können.
- Overspec bietet verschiedenen Mitarbeitern den ganzen Tag über Schutz und kann über diverse Korrekturbrillenmodelle getragen werden.
- Die biegsamen Bügel passen nahezu jedem Träger.
- Extrem bequem und sicher.
- Die Bügel sind nach außen gekrümmt, damit sie nicht auf die Korrekturbrille drücken.
- Die biegsamen Bügel passen zu verschiedenen Gesichtsformen, Kopfgrößen und Korrekturbrillenmodellen.
- Stufenweise verstellbare Bügel (3 Positionen) für eine zusätzliche Anpassung der Passform.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | EC-Kategorie PSA 2, Qualitätssicherung ISO 9001/2000, EC-Zertifikatsnummer C899.1B-D, EC-Bescheinigungsnummer C899.1B-D |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Stoßfest |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Automobilindustrie, Luftfahrt, Bauwesen, Baustelle, Catering, Fischerei, Lebensmittelindustrie, Grünflächen, Labor, Logistik, Instandhaltung, Medizin, Pharmazie, Service, Transportwesen und Holzwirtschaft. |
| Rahmenfarbe | Blau, Schwarz |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Nylon |