Learn More
Thermo Scientific™ Gator A2 Large System UVT-Gelträger mit 24-Steckplätzen, Schnellladefunktion und abgedichteten Endblöcken
A2- und A5-Groß-Gel-UVt-Gelträger mit 24Steckplätzen und Schnelladefunktion ermöglicht Ladung mehrerer Proben.
Marke: Thermo Scientific™ A2-RL-UVT
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.11100kg
Beschreibung
Thermo Scientific™Owl A2 und A5 UVT-Großgelträger mit 24 Steckplätzen und Schnellladefunktion ermöglichen das Laden mehrerer Proben.
Jede Seite des UVT-Gelträgers ist einer abgedichteten Gießsperre versehen, die eine auslaufsichere Versiegelung ohne Klebeband gewährleistet. Die integrierte Nivellierung ermöglicht das Gießen flacher, gleichmäßig dicker Gels.Spezifikation
UVT-Geltablett mit abgedichteten Endblöcken mit 24 Steckplätzen und Schnellladefunktion | |
A2 und A5 Elektrophoresesystem für große Gele | |
Gelträger |