Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das A2 und A5 Large Gel System
Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Owl A2 und A5 Large Gel System
Marke:  Thermo Scientific™ A2-EG
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12463657
  • 64.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Zur Verwendung mit dem Thermo Scientific™ Owl A2 und A5 Large Gel System
  • UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
  • Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel 2, 3 oder 4 Probensätze auf gleicher Länge durchlaufen werden können
Spezifikation
Spezifikation
Ersatz- End Tore (1 Paar)
Gator A1 große Gel-System
Endtore