Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das A3-1 Large Gel System
Mit dem Thermo Scientific Owl A3-1 Large Gel System können auf einem Gel Läufe von 25 bis 600 Proben ausgeführt werden.
Marke:  Thermo Scientific™ A3-GK-1
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12444537
  • 14.16 € / 2 Sets
Verfügbar ab
06-10-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Mit dem Thermo Scientific Owl A3-1 Large Gel System können auf einem Gel Läufe von 25 bis 600 Proben ausgeführt werden.
  • Das Gel kann in verschiedenen Längen gegossen werden, was Agarose spart, wenn ein Lauf mit weniger Proben mit Hilfe eines Wandkamms durchgeführt werden muss. Die eingebaute Pufferaustauschöffnung ermöglicht bei Bedarf Pufferrezirkulation bei längeren Läufen. Die große Anzahl an Kammsteckplätzen ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Proben- und Auflösungsabstände.
Spezifikation
Spezifikation
Owl™
Ersatz- Dichtungen (1 Paar)
A3-1 Große - Gel-Elektrophorese -System
Gasket