Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ A5 System für große Gele mit eingebauter Umwälzung
Artikelnummer. 11972925
Change view
Click to view available options
Gelgröße:
20 cm x 25 cm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gelgröße unitSize
11972925 20 cm x 25 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11972925 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. A5
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit diesen Systemen mit integrierter Umwälzung erzielen Sie eine hohe Auflösung und einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse. Ideal für lange Probenläufe, mehrere Probensets oder RNA-Gels.
Mit Thermo Scientific™ Owl™ A5 Großen Gelsystemen erhalten Sie hohe Auflösung und einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse. Diese Systeme verfügen über eine eingebaute Umwälzung und sind ideal für lange Probenläufe, mehrere Probensets oder RNA-Gels.
A5 Horizontale große Gelsysteme:
  • Hemmung der Bildung von ionischen und pH-Gradienten
  • Hohe Auflösung und einheitliche, reproduzierbare Ergebnisse
  • Klare Ergebnisse bei Probenläufen über längere Zeiträume
  • Keine externen Pumpen, Schläuche oder Rührstäbe erforderlich, da das Umwälzsystem in die Pufferkammer integriert ist.
  • Beseitigt ungleichmäßige Migration, Bandenverzerrungen und Fehlzuordnungen pH-abhängiger, glyoxylierter RNA-Moleküle, wozu es bei Auftreten ionischer Erschöpfung kommen kann.
Enthält: Großgelsysteme umfassen Pufferkammer mit Dreipunkt-Nivellierbasis, SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln, UVT Gelträger mit abgedichteten Endöffnungen sowie Kämme mit 16, 24 und 36 Probentaschen und 1.5 mm Dicke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung
Beschreibung Gelgröße: 20 x 25 cm, Puffervolumen: 2.0 l; L x B x H: 37.5 × 32.5 × 15 cm
Gelgröße 20 cm x 25 cm
Produktlinie Owl
Typ Großes Gelelektrophoresesystem
Probengröße 8 bis 432
Puffervolumen (metrisch) 2 l
Abmessungen (L x B x H) 37.5 x 32.5 x 15 cm (14.8 x 12.8 x 5.9 in.)
Länge (angloamerikanisch) 14,8 in.
Länge (metrisch) 37.5 cm
Länge (metrisch) Gel 25 cm
Breite (angloamerikanisch) 12,8 in.
Breite (metrisch) 32.5 cm
Breite (metrisch) Gel 20 cm
Höhe (angloamerikanisch) 5,9 in.
Höhe (metrisch) 15 cm
Max. Spannung 250 V