Beschreibung
Nehmen Sie mit dem Thermo Scientific™ Owl™ Blotting Paper, einem hochwertigen Blotting-Papier, das sich ideal für das Ableiten und Blotting eignet, ausreichend Puffer für das halbtrockene Elektroblotting ohne Verlust der mechanischen Stabilität auf.
- Hohe Reinheit, 100 % Baumwollfaser
- In vorgeschnittenen Minigel- und großformatigen Gelgrößen erhältlich
- Kompatibel mit Owl Elektroblotting-Systemen
Bestellinformationen:
- Wird in Packungen mit 100 Bögen geliefert
Spezifikation
Spezifikation
| Länge (metrisch) | 10 cm |
| Breite (metrisch) | 10 cm |
| Verpackungsart | Bögen |
| Flussrate | 35 ml/min |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl Elektro-Blotting-Systeme |
| Gewicht | 183 g/m² |
| Format | Blatt |
| Material | 100 % Baumwollfasern |
| Dimensions (LxW) | 10 cm x 10 cm |
| Dicke | 0,83 mm |
| Mehr anzeigen |