Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ Ersatzteile für das D2 Wide Gel System
Das Thermo Scientific™ Owl D2-Wide Gel System ist optimal für Protokolle mit großer Probenanzahl.
24.05 € - 194.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | D2 Weit Gel Elektrophorese-System |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12414607
|
Thermo Scientific™
D2-CST |
Externe Gießvorrichtung (keine Träger/Kämme) |
112.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12424607
|
Thermo Scientific™
D2-GK |
Ersatz- Dichtungen (1 Paar) |
24.05 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
12464607
|
Thermo Scientific™
D2-UVT |
EasyCast™ abgedichteter UVT-Gelträger |
194.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl D2-Wide Gel System ist optimal für Protokolle mit großer Probenanzahl.
- UVT-Gelträger besitzen abgedichtete Endblöcke, die eine Dichtung ohne Folienband gewährleisten
- Die Kammsteckplätze sind so angeordnet, dass auf dem gleichen Gel bis zu 12 Probensätze untergebracht werden können
Spezifikation
D2 Weit Gel Elektrophorese-System | |
Owl™ |