Learn More
Thermo Scientific™ Owl™ D4 Horizontales Elektrophoresesystem
Das Thermo Scientific™ Owl™ 4D Horizontale Elektrophoresesystem gewährleistet flache, gleichmäßige Bandenmuster bei gleichzeitiger Einsparung von Platz auf der Arbeitsfläche.
1235.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
---|---|
Produktlinie | Owl™ |
Probengröße | 17 bis 102 |
Puffervolumen (metrisch) | 1.8 l |
Abmessungen (L x B x H) | 23 x 27 x 14 cm (9.1 x 10.6 x 5.5 in.) |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12969998
|
Thermo Scientific™
D4 |
Komplettsystem |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Das Thermo Scientific™ Owl™ 4D Horizontale Elektrophoresesystem gewährleistet flache, gleichmäßige Bandenmuster bei gleichzeitiger Einsparung von Platz auf der Arbeitsfläche.
Merkmale:- Entwickelt für flache, gleichmäßige Bandenmuster und konsistente Ergebnisse ohne Klebeband, Fett, Agarose-Dichtungen oder anderes Zubehör.
- Betrieb eines Gelträgers mit 51 Proben oder zwei gestapelter Träger mit 102 Proben in der Pufferkammer.
- Zwei UV-durchlässige Gelträger mit 16 x 17 cm können jeweils bis zu drei Kämme aufnehmen, sodass der Anwender bis zu drei Probenserien mit gleichen Abständen laufen lassen kann.
- Eigenständige Gießplattform für das gleichzeitige Gießen von zwei Gelen.
- Ein einzelnes Gel kann direkt in die Pufferkammer oder in den externen Ausgießer gegossen werden.
Enthält:
- Pufferkammer (Puffermenge 1.8 l)
- Dreipunkt-Nivelliersockel
- Thermo Scientific™ SuperSafe™ Deckel mit Netzanschlusskabeln
- Zwei UVT-Gelträger
- Sechs Kämme mit 1.5 mm Dicke
- Externe Gelgießvorrichtung
- Wasserwaage
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
17 bis 102 | |
23 x 27 x 14 cm (9.1 x 10.6 x 5.5 in.) | |
23 cm | |
10.6 Zoll | |
27 cm | |
5.5 Zoll |
Owl™ | |
1.8 l | |
9.1 Zoll | |
17 cm | |
6.5 | |
16 cm | |
14 cm |