Learn More
Thermo Scientific™ Kämme für Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystem
Vermeiden Sie den Zusammenbau von Kämmen mit den Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Mini Gel-Elektrophorese-Systemkämmen.
39.60 € - 134.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme |
---|---|
Gelgröße | Mini |
Produktlinie | Owl™, EasyCast™ |
Typ | Kämme |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Anzahl Zähne | Dicke (metrisch) Zähne | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11902965
|
Thermo Scientific™
B2-16 |
Doppelkamm | 16 | 1.0/1.5 mm |
72.40 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11922965
|
Thermo Scientific™
B2-24 |
Doppelkamm | 24 | 1.0/1.5 mm |
133.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
12474567
|
Thermo Scientific™
B2-8C |
Standardkamm | 8 | 1 mm |
51.60 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11983509
|
Thermo Scientific™
B2-8D |
Standardkamm | 8 | 1.5 mm |
74.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12404577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25C |
Schnellbeladungskamm | 25 (2x) | 1 mm |
54.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12414577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-25D |
Schnellbeladungskamm | 25 (2x) | 1.5 mm |
55.15 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||
12424577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9C |
Schnellbeladungskamm | 9 (1x) | 1 mm |
39.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12434577
|
Thermo Scientific™
B2-RL-9D |
Schnellbeladungskamm | 9 (1x) | 1.5 mm |
39.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
12444577
|
Thermo Scientific™
B2-WALL |
Wandkamm | 1 | 1.5 mm |
51.60 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
11962965
|
Thermo Scientific™
B2-PREP |
Vorbereitungskamm | 2 | 1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11912965
|
Thermo Scientific™
B2-20 |
Doppelkamm | 20 | 1.0/1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11952965
|
Thermo Scientific™
B2-12 |
Doppelkamm | 12 | 1.0/1.5 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Mit den Kämmen für die Thermo Scientific™ Owl™ EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesysteme vermeiden Sie das Zusammensetzen von Kämmen. Diese strapazierfähigen, einteiligen Kämme sind für die Verwendung mit den EasyCast™ B2 und B3 Minigel-Elektrophoresesystemen geeignet.
Bestellinformationen:
- Kat. Nr.: B2-RL-9C, -9D, -25C und -25D sind für 8 und 12-Kanal-Pipetten-Formate (1X) und (2X) -Kämme
- Angepasste Kämme sind erhältlich (Bestellnummer SKU # XCM); Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Kundendienst oder Vertriebsvertreter
Spezifikation
Owl™ EasyCast B2 und B3 Mini-Gelelektrophoresesysteme | |
Mini | |
Owl™, EasyCast™ | |
Kämme |