Learn More
Thermo Scientific Chemicals Oxacillin-Natriumsalz, 95 %
Catalog Number p-7077551
24.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1173-88-2
C19H21N3NaO5S
426.443
IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
131673929
(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1173-88-2
C19H21N3NaO5S
426.443
IFFSBWVMGGQKTD-VICXVTCVSA-N
131673929
(2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptan-2-Carbonsäure;molekularer Wasserstoff;Natrium
[HH].CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)NC3C4N(C3=O)C(C(S4)(C)C)C(=O)O.[Na]
Oxacillin-Natriumsalz, CAS-Nr. 1173-88-2, ist ein Antibiotikum, das hauptsächlich zur Untersuchung grampositiver Bakterien eingesetzt wird.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Oxacillin-Natriumsalz ist ein Beta-Lactam-Antibiotikum mit schmalem Spektrum
•Es hemmt die Biosynthese bakterieller Zellwände auf der Ebene der Transpeptidation (PBP) von Peptidoglykanen
Anwendungen
• Oxacillin-Natriumsalz ist ein Antibiotikum, das gegen grampositive Bakterien aktiv ist
•Oxacillin kann in Studien zu Resistenzmechanismen gegen Penicillinase und zur antimikrobiellen Empfindlichkeit eingesetzt werden
• Es wurde auch zur Untersuchung von Autolysinen verwendet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxacillin sodium salt
Typ Oxacillin Sodium Salt
Infrarotspektrum Echt
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L.
Formelmasse 423.42
Reinheit (%) 95%
Wasser 3.5 to 5.0%
Menge 1 g