Learn More
Oxalatlösung für die Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Catalog Number p-7083625
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
500 ml
C2O42
C2O42
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025- -konform ist und Vorschriften des ISO 34-Leitfadens einhält.
Chemischer Name oder Material Oxalat
Konzentration 1 g/l
Verpackung Flasche
Menge 100 ml
Typ Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente
Lösungsmittel oder Matrix H2O
Physikalische Form Flüssig