Learn More
Oxalsäure, Kaliumsalzdihydrat, 99 %, extra rein, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-222103
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potassium oxalic acid hydrogen oxalate
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
6100-20-5
C4H3KO8
218.16
MFCD00150443,MFCD00150443
GANDVAJEIJXBQJ-UHFFFAOYSA-M
potassium trihydrogen dioxalate dihydrate, potassium ion oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate, potassium oxalic acid dihydrate hydrogen oxalate
131698588
potassium oxalic acid hydrogen oxalate
[K+].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Namenshinweis 99%
Farbe Weiß bis Blau
Verlust bei Trocknung 12 % to 16 % (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15, 7806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: insoluble in benzene, ethanol
Formelmasse 254.2
Reinheit (%) 99%
Güte Extrarein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxalic acid, potassium salt dihydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.