Learn More
Oxalylbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737128
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
15219-34-8
C2Br2O2
215.83
MFCD00000113
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
84841
oxalic dibromide
BrC(=O)C(Br)=O
15219-34-8
C2Br2O2
215.83
MFCD00000113
JAZLVNXWYDFQFE-UHFFFAOYSA-N
oxalyl bromide, ethanedioyl dibromide, ethanedioyl bromide, oxalic dibromide, brcocobr, oxalyl bromide solution, ethanedioyl dibromide solution, oxalyl bromide solution, 2.0 m in methylene chloride
84841
oxalic dibromide
BrC(=O)C(Br)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
C-X-Bindungsbildungsreagenz, Oxidationsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxalyl bromide
Schmelzpunkt -19.0°C
Dichte 2.3000g/mL
Siedepunkt 102.0°C to 103.0°C (720.0 mmHg)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrCOCOBr
Brechungsindex 1.5205 to 1.5225
Menge 25 g
Fieser 01,767; 01,1137
Relative Dichte 2.3
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts with water.
Formelmasse 215.83
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig