missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxamidsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
Oxamic acid could also inhibit lactic dehydrogenase in the intact Ehrlich ascites tumor cell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Oxaminsäure könnte auch die Milchdehydrogenase in der intakten Ehrlich-Aszites-Tumorzelle hemmen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 108 mg/ml.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxamic acid |
Schmelzpunkt | ∼205°C (decomposition) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1743294 |
Merck Index | 14,6917 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water 108mg/mL. |
Formelmasse | 89.05 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'