missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Oxatomid, Mikromol™

Artikelnummer. 17982496
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17982496 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17982496 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1115.00

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.

Oxatomid
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Oxatomide
CAS 60607-34-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxatomide
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C27 H30 N4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 2H-Benzimidazol-2-one, 1-[3-[4-(diphenylmethyl)-1-piperazinyl]propyl]-1,3-dihydro-, Celtect, Cobiona, Dasten, KW 4354, NSC 309710, Oxatomide, R 35443, Tinset
InChI-Formel InChI=1S/C27H30N4O/c32-27-28-24-14-7-8-15-25(24)31(27)17-9-16-29-18-20-30(21-19-29)26(22-10-3-1-4-11-22)23-12-5-2-6-13-23/h1-8,10-15,26H,9,16-21H2,(H,28,32)
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1CCCN3CCN(CC3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
IUPAC-Name 3-[3-(4-Benzhydrylpiperazin-1-yl)propyl]-1H-benzimidazol-2-on
Molekulargewicht (g/mol) 426.55
Menge 250 mg
Formelmasse 426.242 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.