Learn More
Oxazole-4-carbohydrazide, TRC
Artikelnummer. 30373490
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30373490 500 mg
30372809 50 mg
30383632 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30373490 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE588903500MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 885274-12-4
Summenformel C4H5N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 127.1
SMILES NNC(=O)c1cocn1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxazole-4-carbohydrazide
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C4H5N3O2/c5-7-4(8)3-1-9-2-6-3/h1-2H,5H2,(H,7,8)
Formelmasse 127.0382