Learn More
OXCT1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA552899
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15720851
  • 520.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: VGGFGLCGIP ENLIDALLKT GVKGLTAVSN NAGVDNFGLG LLLRSKQIKR MVSSYVGENA EFERQYLSGE LEVELTPQGT LAERIRAGGA GVPAFYTPTG YGTLVQEGGS PIKYNKDGSV AIASKPREVR EFNGQHFILE EAITGDF Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 97%, Rat - 96%.
OXCT1 Polyclonal antibody specifically detects OXCT1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
OXCT1
Polyclonal
Unconjugated
OXCT1
2610008O03Rik; 3-oxoacid CoA transferase 1; 3-oxoacid CoA-transferase 1; 3-oxoacid-CoA transferase 1; EMBL:AAI66478.1}; OXCT; Oxct1; oxct1 {ECO:0000312; Oxct2a; SCOT; SCOT-s; somatic-type succinyl CoA:3-oxoacid CoA-transferase; somatic-type succinyl-CoA:3-oxoacid CoA-transferase; somatic-type succinyl-CoA:3-oxoacid-CoA-transferase; succinyl CoA:3-oxoacid CoA transferase; succinyl-CoA:3-ketoacid CoA transferase; succinyl-CoA:3-ketoacid coenzyme A transferase 1, mitochondrial; succinyl-CoA:3-ketoacid-CoA transferase; succinyl-CoA:3-ketoacid-coenzyme A transferase 1, mitochondrial; Succinyl-CoA:3-ketoacid-coenzyme A transferase 1, mitochondrial-like protein; Unknown (protein for MGC:137519)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
5019, 67041, 690163
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.58 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
B2GV06, P55809, Q9D0K2
OXCT1
Recombinant protein corresponding to Human OXCT1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat