missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ OXER1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15869143
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15869143 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15869143 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA570736

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

OXER1 Polyclonal Antibody for Western Blot

TG1019 is a G protein-coupled receptor that functions as a chemoattractant for eosinophils and neutrophils. TG1019 is expressed in various tissues except the brain, with the highest expression in liver, kidney, peripheral leukocyte, lung and spleen. TG1019 interacts with the protein OXE to form TG1019/OXE, a Galpha i/o protein-coupled receptor. Signals from TG1019 are transduced via a Galpha i/o protein to PLC/calcium, MEK/ERK and PI3K/Akt pathways. Signal transduction from TG1019 following stimulation with 5-oxo-6E,8Z,11Z,14Z eicosatetraenoic acid (5-oxo-ETE) induces intracellular calcium mobilization and rapid activation of MEK/ERK and PI3K/Akt pathways. TG1019 also may play a role in downregulating cAMP production.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen OXER1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen OXER1
Gen-Zugriffsnummer Q8TDS5
Gen-Alias 5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1; 5-oxo-ETE G-protein coupled receptor; GPCR; GPR170; G-protein coupled receptor 170; G-protein coupled receptor R527; G-protein coupled receptor TG1019; HEOAD54; OXE receptor; OXER1; oxoeicosanoid (OXE) receptor 1; oxoeicosanoid receptor 1; TG1019
Gensymbole OXER1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human OXER1.
Reinigungsverfahren Affinity Chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 165140
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.