Learn More
Oxetan-3-ol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4228859
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
7748-36-9
C3H6O2
74.08
MFCD09056790
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
9942117
oxetan-3-ol
OC1COC1
7748-36-9
C3H6O2
74.08
MFCD09056790
QMLWSAXEQSBAAQ-UHFFFAOYSA-N
3-hydroxyoxetane, 3-oxetanol, 1,3-epoxy-2-propanol, oxetane-3-ol, 3-hydroxy-oxetane, 3-hydroxy oxetane, pubchem17367, ksc380k3t, 1,3-epoxypropan-2-ol
9942117
oxetan-3-ol
OC1COC1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Oxetan-3-ol
Farbe Farblos
Dichte 1.1250g/mL
Siedepunkt 153°C
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Relative Dichte 1.125
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Oxetan-3-ol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.