Learn More
Oxindole-3-acetic Acid, TRC
Artikelnummer. 30414760
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30414760 100 mg
30414759 250 mg
30413731 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414760 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCO850140100MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2971-31-5
Summenformel C10H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 191.18
Synonym 2-Oxo-3-Indolineacetic Acid, (±)-2,3-Dihydro-2-oxoindole-3-acetic Acid, (±)-2-Oxindoline-3-acetic Acid, (±)-2-Oxo-3-indolineacetic Acid, 2-(2-Oxoindolin-3-yl)acetic Acid
IUPAC-Name 2-(2-oxo-1,3-dihydroindol-3-yl)acetic acid
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2C1CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxindole-3-acetic Acid
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C10H9NO3/c12-9(13)5-7-6-3-1-2-4-8(6)11-10(7)14/h1-4,7H,5H2,(H,11,14)(H,12,13)
Formelmasse 191.0582