Learn More
Oxiracetam, Mikromol™
Artikelnummer. 17974366
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17974366 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17974366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1406.00
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Oxiracetam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Oxiracetam
CAS 62613-82-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Oxiracetam
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C6 H10 N2 O3
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamide, 4-Hydroxy-2-oxo-1-pyrrolidineacetamide, 4-Hydroxypyrrolidone-2-acetamide, CGP 21690, CGP 21690E, CT 848, Hydroxypiracetam, ISF 2522, Neuractiv, Neuromet, Oxiracetam
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O3/c7-5(10)3-8-2-4(9)1-6(8)11/h4,9H,1-3H2,(H2,7,10)
SMILES NC(=O)CN1CC(O)CC1=O
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxy-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetamid
Molekulargewicht (g/mol) 158.16
Menge 250 mg
Formelmasse 158.0691 g/mol